missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other GCV Protein

A cDNA sequence encoding the GCV was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11945-500mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15918888

  • 452.00€ / 500 miligramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

GCV Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Greater than 99.0%.
500 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales