Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GAGA-POZ Protein
A cDNA sequence encoding the GAGA-POZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | GAGA-POZ Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928808
|
enQuireBio™
QP11922-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948808
|
enQuireBio™
QP11922-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938808
|
enQuireBio™
QP11922-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
GAGA-POZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein containing 10mM HEPES (pH 7.4) and 25mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLPMNSLYS LTWGDYGTSL VSAIQLLRCH GDLVDCTLAA GGRSFPAHKI VLCAASPFLLDLLKNTPCKH PVVMLAGVNA NDLEALLEFV YRGEVSVDHA QLPSLLQAAQ CLNIQGLAPQTVTKDDYTTH | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |