Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Flagellin Protein
A cDNA sequence encoding the Flagellin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Flagellin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11887-20UG
20 μg
137.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15918698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11887-100UG
100 μg
212.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928698
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11887-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Flagellin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Lyophilized from a 0.2um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAQVINTNSL SLLTQNNLNK SQSALGTAIE RLSSGLRINS AKDDAAGQAI ANRFTANIKG LTQASRNAND GISIAQTTEG ALNEINNNLQ RVRELAVQSA NSTNSQSDLD SIQAEITQRL NEIDRVSGQT QFNGVKVLAQ DNTLTIQVGA NDGETIDIDL KQINSQTLGL DTLNVQQKYK VSDTAATVTG YADTTIALDN STFKASATGL GGTDQKIDGD LKFDDTTGKY YAKVTVTGGT GKDGYYEVSV DKTNGEVTLA GGATSPLTGG LPATATEDVK NVQVANADLT EAKAALTAAG VTGTASVVKM SYTDNNGKTI DGGLAVKVGD DYYSATQNKD GSISINTTKY TADDGTSKTA LNKLGGADGK TEVVSIGGKT YAASKAEGHN FKAQPDLAEA AATTTENPLQ KIDAALAQVD TLRSDLGAVQ NRFNSAITNL GNTVNNLTSA RSRIEDSDYA TEVSNMSRAQ ILQQAGTSVL AQANQVPQNV LSLLRLEHHH HHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.