Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Exenatide Protein
A cDNA sequence encoding the Exenatide was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
301.00€ - 3480.00€
Especificaciones
Nombre Exenatide Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15968468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11816-1MG
1 mg
301.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15958468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11816-10MG
10 mg
1365.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15978468
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11816-50MG
50 mg
3480.00€
50 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Exenatide Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
The Exenatide peptide was lyophilized from a concentrated solution with no additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
H-His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys-Asn-Gly-Gly-Pro-Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.