Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Eledoisin Protein
A cDNA sequence encoding the Eledoisin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 605.00€
Especificaciones
Nombre | Eledoisin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15938338
|
enQuireBio™
QP11778-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928338
|
enQuireBio™
QP11778-20MG |
20 mg |
212.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918338
|
enQuireBio™
QP11778-100MG |
100 mg |
605.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Eledoisin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |