Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbG Protein
A cDNA sequence encoding the DsbG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | DsbG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15988098
|
enQuireBio™
QP11706-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15978098
|
enQuireBio™
QP11706-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968098
|
enQuireBio™
QP11706-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DsbG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The DsbG protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2mM EDTA and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEELPAPVKA IEKQGITIIK TFDAPGGMKG YLGKYQDMGV TIYLTPDGKH AISGYMYNEK GENLSNTLIE KEIYAPAGRE MWQRMEQSHW LLDGKKDAPV IVYVFADPFC PYCKQFWQQA RPWVDSGKVQ LRTLLVGVIK PESPATAAAI LASKDPAKTW QQYEASGGKL KLNVPANVST EQMKVLSDNE KLMDDLGANV TPAIYYMSKE NTLQQAVGLP DQKTLNIIMG NK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |