Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbC Protein
A cDNA sequence encoding the DsbC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2120.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 947363
Nombre DsbC Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen dsbC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15908098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11704-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15928098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11704-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15918098
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11704-1MG
1 mg
2120.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
947363
Research Use Only
dsbC
Other
Untagged
1 mg/ml solution containing 20mM phosphate buffer pH 7.5 and 20mM EDTA.
DsbC Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
DDAAIQQTLA KMGIKSSDIQ PAPVAGMKTV LTNSGVLYIT DDGKHIIQGP MYDVSGTAPVNVTNKMLLKQ LNALEKEMIV YKAPQEKHVI VFTDITCGY CHKLHEQMAD YNALGITVRYLAFPRQGLDS DAEKEMKAIW CAKDKNKAFD DVMAGKSVAP ASCDVDIADH YVLGVQLGVSGTPAVVLSNG TLVPGYQPPK EMKEFLDEHQ KMTSGK
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.