Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK SBD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK SBD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Especificaciones
Nombre | DnaK SBD Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15918048
|
enQuireBio™
QP11687-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998038
|
enQuireBio™
QP11687-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15908048
|
enQuireBio™
QP11687-1MG |
1 mg |
1515.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DnaK SBD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10%Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNEDEIQKMV RDAEANAEAD RKFEELVQTR NQGDHLLHST RKQVEEAGDK LPADDKTAIESALTALETAL KGEDKAAIEA KMQELAQVSQ KLMEIAQQQH AQQQTAGADASANNAKDDDVVDAEFEEVKDKK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |