missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DnaK ATPase-BD Protein
A cDNA sequence encoding the DnaK ATPase-BD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | DnaK ATPase-BD Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908038
|
enQuireBio™
QP11684-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15928038
|
enQuireBio™
QP11684-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15918038
|
enQuireBio™
QP11684-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
DnaK ATPase-BD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The DnaK protein contains 25mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGKIIGIDLG TTNSCVAIMD GTTPRVLENA EGDRTTPSII AYTQDGETLV GQPAKRQAVTNPQNTLFAIK RLIGRRFQDE EVQRDVSIMP FKIIAADNGD AWVEVKGQKM APPQISAEVLKKMKKTAEDY LGEPVTEAVI TVPAYFNDAQ RQATKDAGRI AGLEVKRIIN EPTAAALAYGLDKGTGNRTI AVYDLGGGTF DISIIEIDEV DGEKTFEVLA TNGDTHLGGE DFDSRLINYLVEEFKKDQGI DLRNDPLAMQ RLKEAAEKAK IELSSAQQTD VNLPYITADA TGPKHMNIKV TRAKLESLVE DLVNRSIEPL KVALQDAGLS VSDIDDVILV GGQTRMPMVQ KKVAEFFGKEPRKDVNPDEA VAIGAAVQGG VLTG | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |