Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Der F1 Protein
A cDNA sequence encoding the Der F1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre Der F1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen DERF1
Tipo de producto Recombinant Protein
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917938
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11656-100UG
100 μg
238.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15937938
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11656-500UG
500 μg
910.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15927938
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11656-1MG
1 mg
1815.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Der F1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MKFVLAIASL LVLSTVYARP ASIKTFEEFK KAFNKNYATV EEEEVARKNF LESLKYVEAN KGAINHLSDL SLDEFKNRYL MSAEAFEQLK TQFDLNAETS ACRINSVNVP SELDLRSLRT VTPIRMQGGC GSCWAFSGVA ATESAYLAYR NTSLDLSEQE LVDCASQHGC HGDTIPRGIE YIQQNGVVEE RSYPYVAREQ RCRRPNSQHY GISNYCQIYP PDVKQIREAL TQTHTAIAVI IGIKDLRAFQ HYDGRTIIQH DNGYQPNYHA VNIVGYGSTQ GDDYWIVRNS WDTTWGDSGY GYFQAGNNLM MIEQYPYVVI M
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
DERF1
Other
His
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0 and 1.2M Urea.