Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DDAVP Protein
A cDNA sequence encoding the DDAVP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
212.00€ - 2370.00€
Especificaciones
Nombre DDAVP Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15947788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11607-5MG
5 mg
212.00€
5 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15937788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11607-25MG
25 mg
805.00€
25 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
15927788
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11607-100MG
100 mg
2370.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
DDAVP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
The Desmopressin peptide was lyophilized with no additives.