Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Cys-Protein-A/G/L Protein
A cDNA sequence encoding the Cys-Protein-A/G/L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
149.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Nombre Cys-Protein-A/G/L Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15917728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11586-1MG
1 mg
149.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907728
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11586-10MG
10 mg
402.00€
10 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15997718
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11586-100MG
100 mg
1970.00€
100 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Cys-Protein-A/G/L Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein- A/G/L was lyophilized without any additives.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
CNAAQHDEAQ QNAFYQVLNM PNLNADQRNG FIQSLKDDPS QSANVLGEAQ KLNDSQAPKA DAQQNNFNKD QQSAFYEILN MPNLNEAQRN GFIQSLKDDP SQSTNVLGEA KKLNESQAPK ADNNFNKEQQ NAFYEILNMP NLNEEQRNGF IQSLKDDPSQ SANLLSEAKK LNESQAPKAD NKFNKEQQNA FYEILHLPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLAEAKKLN DAQAPKADNK FNKEQQNAFY EILHLPNLTE EQRNGFIQSL KDDPSVSKEI LAEAKKLNDA QAPKEEDSLE GSGSGTYKLI LNGKTLKGET TTEAVDAATA EKVFKQYAND NGVDGEWTYD DATKTFTVTE KPEVIDASEL TPAVTTYKLV INGKTLKGET TTKAVDAETA EKAFKQYAND NGVDGVWTYD DATKTFTVTE EPRARPGSGS GKEETPETPE TDSEEEVTIK ANLIFANGST QTAEFKGTFE KATSEAYAYA DTLKKDNGEY TVDVADKGYT LNIKFAGKEK TPEEPKEEVT IKANLIYADG KTQTAEFKGT FEEATAEAYR YADALKKDNG EYTVDVADKG YTLNIKFAGK EKTPEEPKEE VTIKANLIYA DGKTQTAEFK GTFEEATAEA YRYADLLAKE NGKYTVDVAD KGYTLNIKFA GKEKTPEEPK EEVTIKANLI YADGKTQTAE FKGTFAEATA EAYRYADLLA KENGKYTADL EDGGYTINIR FAGKKVDEKP EEKEQVTIKE NIYFEDGTVQ TATFKGTFAE ATAEAYRYAD LLSKEHGKYT ADLEDGGYTI NIRFAG
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.