Learn More
enQuireBio™ Recombinant other CK2a Zea Mays Protein
A cDNA sequence encoding the CK2a Zea Mays was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
605.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre | CK2a Zea Mays Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15957248
|
enQuireBio™
QP11433-3UG |
3 μg |
605.00€
3 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937248
|
enQuireBio™
QP11433-10UG |
10 μg |
1210.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947248
|
enQuireBio™
QP11433-20UG |
20 μg |
2270.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CK2a Zea Mays Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
CK2a is supplied in 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSKARVYADV NVLRPKEYWD YEALTVQWGE QDDYEVVRKV GRGKYSEVFE GINVNNNEKC IIKILKPVKK KKIKREIKIL QNLCGGPNIV KLLDIVRDQH SKTPSLIFEY VNNTDFKVLY PTLTDYDIRY YIYELLKALD YCHSQGIMHR DVKPHNVMID HELRKLRLID WGLAEFYHPG KEYNVRVASR YFKGPELLVD LQDYDYSLDM WSLGCMFAGM IFRKEPFFYG HDNHDQLVKI AKVLGTDGLN VYLNKYRIEL DPQLEALVGR HSRKPWLKFM NADNQHLVSP EAIDFLDKLL RYDHQERLTA LEAMTHPYFQ QVRAAENSRT RA | |
Greater than 99% as determined by SDS-PAGE. |