Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Chitinase Protein
A cDNA sequence encoding the Chitinase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
263.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | Chitinase Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937178
|
enQuireBio™
QP11409-20UG |
20 μg |
263.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917178
|
enQuireBio™
QP11409-100UG |
100 μg |
545.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927178
|
enQuireBio™
QP11409-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Chitinase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Chitinase lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSGSHHHH HHMYYGDWSI WGGQGNFYPK DIPADKLTHL NFAFMDFNSS GELIYCDKDA AIGHPLGNLG VTYGDVNGGI LNAFQVLKSE NPNLKIGVSL GGWSKSGDFS TIAATPSIRA KFVENVMKFI KYTNMDFVDI DWEYPGDYRE PDKTDNINDE GTPNASAGDK ENYILLLQDL KEALNKQGKE LGKVYELSVA LPAGVSKIEK GIDVDKLFNI VDFANIMTYD MAGAWSTTSG HQTALYTNPN APEEYKGLSV DESVKYYISQ GAEREKIVVG AAYYTRGWEQ VSDKGTDPNN PGLFGEAAVV NKDADLSPTP GALNEAPMKN GEGGRAGGVW GYNALDKLKS KYTGLKEYWD DSAKAPYLYN SETGAFFTYD NIRSIQEKAK YVKENNLGGI IGWMASQDAT TNSTKRDELT TATKESLFGK EDLPKYEIKY TENDITCTVT PVKQSWGSGG VLKMSITNNE KLDESGEVLS TVETSAKTVK NMKVYIKTDG IAITGSQYPA GPVTKEGDYY VIDFGKISDG KLMKAGITFT FDLNLDKAIE DTNNIISIEV SQRMYQTSPE FNRQTIWENT NS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |