missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other C. Albicans Enolase Protein

A cDNA sequence encoding the C. Albicans Enolase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

910.00€ - 6055.00€

Especificaciones

Nombre C. Albicans Enolase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15906518
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11216-50UG
50 μg
910.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15986508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11216-100UG
100 μg
1365.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996508
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11216-1MG
1 mg
6055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

C. Albicans Enolase Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
C. Albicans Enolase is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications