missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Borrelia p66 Protein

A cDNA sequence encoding the Borrelia p66 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 5450.00€

Especificaciones

Nombre Borrelia p66 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15916448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11195-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906448
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11195-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15996438
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11195-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Borrelia p66 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia p66 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications