missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other Borrelia DbpB Protein

A cDNA sequence encoding the Borrelia DbpB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 5450.00€

Especificaciones

Nombre Borrelia DbpB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Other
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15926408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11183-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15916408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11183-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15906408
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP11183-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Borrelia DbpB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
His
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Borrelia DbpB (1.11 mg/1ml) is supplied in 16mM HEPES buffer pH 8.0, 300mM NaCl and 20% glycerol.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications