missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other B. Microti IRA Protein
A cDNA sequence encoding the B. Microti IRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
1060.00€ - 6815.00€
Especificaciones
Nombre | B. Microti IRA Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15916198
|
enQuireBio™
QP11115-50UG |
50 μg |
1060.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996188
|
enQuireBio™
QP11115-100UG |
100 μg |
1515.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906198
|
enQuireBio™
QP11115-1MG |
1 mg |
6815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
B. Microti IRA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
B. Microti IRA is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.6, 250mM NaCl and 20% glycerol. |