Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Avidin Protein
A cDNA sequence encoding the Avidin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
149.00€ - 1175.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 396260 |
---|---|
Nombre | Avidin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | AVD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15954138
|
enQuireBio™
QP10525-5MG |
5 mg |
149.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15944138
|
enQuireBio™
QP10525-25MG |
25 mg |
465.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934138
|
enQuireBio™
QP10525-100MG |
100 mg |
1175.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
396260 | |
Research Use Only | |
AVD | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MVHATSPLLL LLLLSLALVA PGLSARKCSL TGKWTNDLGS NMTIGAVNSR GEFTGTYITA VTATSNEIKE SPLHGTQNTI NKRTQPTFGF TVNWKFSEST TVFTGQCFID RNGKEVLKTM WLLRSSVNDI GDDWKATRVG INIFTRLRTQ KE |
Avidin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
16 units/mg protein, 1 unit binds 1microg biotin. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 92.0%. |