Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Actin Protein
A cDNA sequence encoding the Actin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2270.00€
Especificaciones
Nombre | Actin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15965668
|
enQuireBio™
QP10951-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985668
|
enQuireBio™
QP10951-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975668
|
enQuireBio™
QP10951-1MG |
1 mg |
2270.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Actin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
The protein was lyophilized from a 1 mg/ml solution containing 10mM Tris/HCl buffer pH 8.0, 0.2mM CaCl2, 0.2mM ATP, 1mM DTT and 0.5% (w/v) SDS. |