Learn More
enQuireBio™ Recombinant Oropouche virus nucleoProtein
Recombinant Protein
402.00€ - 1300.00€
Especificaciones
Nombre Oropouche virus nucleoProtein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Untested
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Oropouche virus, strain TRVL9760
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914018
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10488-100UG
100 μg
402.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15924018
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10488-500UG
500 μg
1300.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Oropouche virus nucleoProtein
Untested
Oropouche virus, strain TRVL9760
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
15mM Tris-Hcl, 225mM NaCl, 20% glycerol, pH7.5.