Learn More
enQuireBio™ Recombinant Oropouche virus nucleoProtein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10488-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914018
  • 402.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Oropouche virus nucleoProtein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
15mM Tris-Hcl, 225mM NaCl, 20% glycerol, pH7.5.
100 μg
Untested
Oropouche virus, strain TRVL9760
Native
>90% as determined by SDS-PAGE.