Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Putative Xaa-Pro aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_110158.1
ID de gen (Entrez) 877187
Nombre Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16056870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-10UG
10 μg
440.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16096870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-50UG
50 μg
630.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16046870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-100UG
100 μg
1070.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16076870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-200UG
200 μg
1765.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16086870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-500UG
500 μg
2360.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16066870
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6954-1MG
1 mg
3745.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_110158.1
Mycoplasma Putative Xaa-Pro aminopeptidase Protein
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
877187
Research Use Only
pepP
Recombinant Protein
E. coli
MHNELQQKLA VLHKLLQDNK ADAILIGSDQ NRFWLTGFPS SAGWLVVHKQ RVNLFIDGRY FEAAKTAIDP LVKVELFTTY KQVKALCEQV GVKHLLIEGD YLTFNYQNFI KELCAQYTVI NAQEIRRQKL PSEILAIEKV VEITRKVAVK LKRFIQPGMT ELFIAQWITD QLVKAGGAKN SFDPIVATGK NGANPHHKPS KLKVKSGDFV TCDFGTIYNG YCSDITRTFL VGKKPNNEVL LKAYKKVDEA NMAGINAANT QLTGAEVDKV CRDIIEASEF KDYFVHSTGH GVGLDIHEMP NVSTSYNKLL CENAVITIEP GIYIPSVGGI RIEDMVLVKD HKSVWLSAKI PRAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.