Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyorhinis High affinity transport system protein p37, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Nombre Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen p37
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16027310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-10UG
10 μg
440.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16067310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-50UG
50 μg
630.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16017310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-100UG
100 μg
1070.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16047310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-200UG
200 μg
1765.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16057310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-500UG
500 μg
2360.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16037310
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7079-1MG
1 mg
3745.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
p37
Recombinant Protein
E. coli
CSNTGVVKQE DVSVSQGQWD KSITFGVSEA WLNKKKGGEK VNKEVINTFL ENFKKEFNKL KNANDKTKNF DDVDFKVTPI QDFTVLLNNL STDNPELDFG INASGKLVEF LKNNPGIITP ALETTTNSFV FDKEKDKFYV DGTDSDPLVK IAKEINKIFV ETPYASWTDE NHKWNGNVYQ SVYDPTVQAN FYRGMIWIKG NDETLAKIKK AWNDKDWNTF RNFGILHGKD NSFSKFKLEE TILKNHFQNK FTTLNEDRSA HPNAYKQKSA DTLGTLDDFH IAFSEEGSFA WTHNKSATKP FETKANEKME ALIVTNPIPY DVGVFRKSVN QLEQNLIVQT FINLAKNKQD TYGPLLGYNG YKKIDNFQKE IVEVYEKAIK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.