Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyopneumoniae (strain 232) 46 kDa surface antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7000-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16026990
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_011206345.1
10 μg
Not determined.
Full Length
Mycoplasma
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein
Research Use Only
p46
Recombinant Protein
Yeast
CGQTESGSTS DSKPQAETLK HKVSNDSIRI ALTDPDNPRW ISAQKDIISY VDETEAATST ITKNQDAQNN WLTQQANLSP APKGFIIAPE NGSGVGTAVN TIADKGIPIV AYDRLITGSD KYDWYVSFDN EKVGELQGLS LAAGLLGKED GAFDSIDQMN EYLKSHMPQE TISFYTIAGS QDDNNSQYFY NGAMKVLKEL MKNSQNKIID LSPEGENAVY VPGWNYGTAG QRIQSFLTIN KDPAGGNKIK AVGSKPASIF KGFLAPNDGM AEQAITKLKL EGFDTQKIFV TGQDYNDKAK TFIKDGDQNM TIYKPDKVLG KVAVEVLRVL IAKKNKASRS EVENELKAKL PNISFKYDNQ TYKVQGKNIN TILVSPVIVT KANVDNPDA
Greater than 86.9% as determined by SDS-PAGE.