Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species Vasopressin Protein
A cDNA sequence encoding the Vasopressin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 605.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 551 |
---|---|
Nombre | Multi Species Vasopressin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | AVP |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915139
|
enQuireBio™
QP13923-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905139
|
enQuireBio™
QP13923-25MG |
25 mg |
212.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995129
|
enQuireBio™
QP13923-100MG |
100 mg |
605.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
551 | |
Research Use Only | |
AVP | |
Multi Species | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |
Multi Species Vasopressin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
C[Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys]-Pro-Arg-Gly-NH2 | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |