missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse WIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the WIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | WIF1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15925249
|
enQuireBio™
QP13960-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905249
|
enQuireBio™
QP13960-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915249
|
enQuireBio™
QP13960-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
WIF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
WIF1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM MES (pH5.5), 1mM DTT, 1mM PMSF and 30% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
GQPPEESLYL WIDAHQARVL IGFEEDILIV SEGKMAPFTH DFRKAQQRMP AIPVNIHSMN FTWQAAGQAE YFYEFLSLRS LDKGIMADPT VNVPLLGTVP HKASVVQVGF PCLGKQDGVA AFEVNVIVMN SEGNTILRTP QNAIFFKTCQ QAECPGGCRN GGFCNERRVC ECPDGFYGPHCEKALCIPRC MNGGLCVTPG FCICPPGFYG VNCDKANCST TCFNGGTCFY PGKCICPPGL EGEQCELSKC PQPCRNGGKC IGKSKCKCPK GYQGDLCSKP VCEPGCGAHG TCHEPNKCQC REGWHGRHCN KRYGASLMHA PRPAGAGLER HTPSLKKAED RRDPPESNYI WVEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |