Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Visfatin Protein
A cDNA sequence encoding the Visfatin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 59027
Nombre Visfatin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen Nampt
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15935179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13937-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15925179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13937-25UG
25 μg
212.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915179
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13937-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
59027
Research Use Only
Nampt
Mouse
His
The protein solution contains 1x PBS pH 7.4.
Visfatin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNAAAEAEFN ILLATDSYKV THYKQYPPNT SKVYSYFECREKKTENSKVR KVKYEETVFY GLQYILNKYL KGKVVTKEKI QEAKEVYREH FQDDVFNERGWNYILEKYDG HLPIEVKAVP EGSVIPRGNV LFTVENTDPE CYWLTNWIET ILVQSWYPITVATNSREQKK ILAKYLLETS GNLDGLEYKL HDFGYRGVSS QETAGIGASA HLVNFKGTDT VAGIALIKKY YGTKDPVPGY SVPAAEHSTI TAWGKDHEKD AFEHIVTQFS SVPVSVVSDS YDIYNACEKI WGEDLRHLIV SRSTEAPLII RPDSGNPLDT VLKVLDILGK KFPVTENSKG YKLLPPYLRV IQGDGVDINT LQEIVEGMKQ KKWSIENVSF GSGGALLQKL TRDLLNCSFK CSYVVTNGLG VNVFKDPVAD PNKRSKKGRL SLHRTPAGNF VTLEEGKGDL EEYGHDLLHTVFKNGKVTKS YSFDEVRKNA QLNIEQDVAP H
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.