Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF-C Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) VEGF-C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6880-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033532.1
VEGF-C Protein
Research Use Only
Vegfc
Recombinant Protein
Yeast
AHYNTEILKS IDNEWRKTQC MPREVCIDVG KEFGAATNTF FKPPCVSVYR CGGCCNSEGL QCMNTSTGYL SKTLFEITVP LSQGPKPVTI SFANHTSCRC MSKLDVYRQV HSIIRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
22341
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol