Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Uromodulin Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Uromodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001265534.1
ID de gen (Entrez) 22242
Nombre Uromodulin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16098341
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16038351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16008351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16028351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16018351
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9459-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001265534.1
Uromodulin Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
22242
Research Use Only
Umod
Recombinant Protein
Yeast
NSTEARRCSE CHNNATCTVD GVVTTCSCQT GFTGDGLVCE DMDECATPWT HNCSNSSCVN TPGSFKCSCQ DGFRLTPELS CTDVDECSEQ GLSNCHALAT CVNTEGDYLC VCPEGFTGDG WYCECSPGSC EPGLDCLPQG PDGKLVCQDP CNTYETLTEY WRSTEYGVGY SCDAGLHGWY RFTGQGGVRM AETCVPVLRC NTAAPMWLNG SHPSSSEGIV SRTACAHWSD QCCRWSTEIQ VKACPGGFYI YNLTAPPECN LAYCTDPSSV EGTCEECRVD EDCISDNGRW RCQCKQDSNI TDVSQLEYRL ECGANDIKMS LRKCQLQSLG FMNVFMYLND RQCSGFSESD ERDWMSIVTP ARNGPCGTVL RRNETHATYS NTLYLANAII IRDIIIRMNF ECSYPLDMKV SLKTSLQPMV SALNISLGGT GKFTVRMALF QSPTYTQPHQ GPSVMLSTEA FLYVGTMLDG GDLSRFVLLM TNCYATPSSN STDPVKYFII QDSCPRTEDT TIQVTENGES SQARFSVQMF RFAGNYDLVY LHCEVYLCDS TSEQCKPTCS GTRF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.