Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TREM2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TREM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
364.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001259007.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 83433 |
Nombre | TREM2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995589
|
enQuireBio™
QP4435-10UG |
10 μg |
364.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925599
|
enQuireBio™
QP4435-20UG |
20 μg |
680.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975599
|
enQuireBio™
QP4435-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915599
|
enQuireBio™
QP4435-200UG |
200 μg |
1390.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935599
|
enQuireBio™
QP4435-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905599
|
enQuireBio™
QP4435-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985599
|
enQuireBio™
QP4435-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001259007.1 | |
TREM2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83433 | |
Research Use Only | |
Trem2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
LNTTVLQGMA GQSLRVSCTY DALKHWGRRK AWCRQLGEEG PCQRVVSTHG VWLLAFLKKR NGSTVIADDT LAGTVTITLK NLQAGDAGLY QCQSLRGREA EVLQKVLVEV LEDPLDDQDA GDLWVPEESS SFEGAQVEHS TSRNQETSFP PTS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |