Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TRAIL Protein
A cDNA sequence encoding the TRAIL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 22035 |
---|---|
Nombre | TRAIL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Tnfsf10 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15935488
|
enQuireBio™
QP10892-10UG |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955488
|
enQuireBio™
QP10892-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15945488
|
enQuireBio™
QP10892-1MG |
1 mg |
2055.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
22035 | |
Research Use Only | |
Tnfsf10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPRGGRPQKV AAHITGITRR SNSALIPISK DGKTLGQKIE SWESSRKGHS FLNHVLFRNG ELVIEQEGLY YIYSQTYFRF QEAEDASKMV SKDKVRTKQL VQYIYKYTSY PDPIVLMKSA RNSCWSRDAE YGLYSIYQGG LFELKKNDRI FVSVTNEHLM DLDQEASFFG AFLIN | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
TRAIL Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Fully biologically active when compared to standard. The ED50 as determined by a cytotoxicity assay using murine L929 cells is less than 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2,000,000 IU/mg in the presence of actinomycin D. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized containing PBS, pH 7.4, and 3mM DTT. |