Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFR2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 21938 |
---|---|
Nombre | TNFR2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Tnfrsf1b |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975468
|
enQuireBio™
QP10886-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965468
|
enQuireBio™
QP10886-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955468
|
enQuireBio™
QP10886-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
21938 | |
Research Use Only | |
Tnfrsf1b | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTSD TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPT | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
TNFR2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by its ability to inhibit the TNF-? mediated cytotoxicity in the L-929 cells is less than 0.2microg/ml, corresponding to a specific activity of > 5000IU/mg in the presence of 0.25ng/mL of rHuTNF-a. | |
Mouse | |
Untagged | |
TNFR2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |