Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TIE1 Fc Protein
A cDNA sequence encoding the TIE1 Fc was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5755.00€
Especificaciones
Nombre | TIE1 Fc Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994579
|
enQuireBio™
QP13751-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974579
|
enQuireBio™
QP13751-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984579
|
enQuireBio™
QP13751-1MG |
1 mg |
5755.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TIE1 Fc Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
TIE-1 Fc Chimera was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) sterile solution containing 1x PBS. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Mouse | |
MVWWGSSLLL PTLFLASHVG ASVDLTLLAN LRITDPQRFF LTCVSGEAGA GRSSDPPLLL EKDDRIVRTF PPGQPLYLAR NGSHQVTLRG FSKPSDLVGV FSCVGGAGAR RTRVLYVHNS PGAHLFPDKV THTVNKGDTA VLSAHVHKEK QTDVIWKNNG SYFNTLDWQE ADDGRFQLQL QNVQPPSSGI YSATYLEASP LGSAFFRLIV RGCGAGRWGP GCVKDCPGCL HGGVCHDHDG ECVCPPGFTG TRCEQACREG RFGQSCQEQC PGTAGCRGLT FCLPDPYGCS CGSGWRGSQC QEACAPGHFG ADCRLQCQCQ NGGTCDRFSG CVCPSGWHGV HCEKSDRIPQ ILSMATEVEF NIGTMPRINC AAAGNPFPVR GSMKLRKPDG TMLLSTKVIV EPDRTTAEFE VPSLTLGDSG FWECRVSTSG GQDSRRFKVN VKVPPVPLTA PRLLAKQSRQ LVVSPLVSFS GDGPISSVRL HYRPQDSTIA WSAIVVDPSE NVTLMNLKPK TGYNVRVQLS RPGEGGEGGW GPSALMTTDC PEPLLQPWLE SWHVEGPDRL RVSWSLPSVP LSGDGFLLRL WDGARGQERR ENISFPQART ALLTGLTPGT HYQLDVRLYH CTLLGPASPP AHVHLPPSGP PAPRHLHAQA LSDSEIQLMW QHPEAPSGPI SKYIVEIQVA GGSGDPQWMD VDRPEETSII VRGLNASTRY LFRVRASVQG LGDWSNTVEE ATLGNGLQSE GPVRESRAAE EGLDQQLVLA VVGSVSATCL TILAALLALV CIRRSCLHRR RTFTYQSGSG EETILQFSSG TLTLTRRPKP QPEPLSYPVL EWEDITFEDL IGEGNFGQVI RAMIKKDGLK MNAAIKMLKE YASENDHRDF AGELEVLCKL GHHPNIINLL GACENRGYLY | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |