missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Thioredoxin-interacting Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thioredoxin-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9833-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16058821

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Especificaciones

NP_001009935.1
Thioredoxin-interacting Protein
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
56338
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Txnip
Recombinant Protein
Yeast
MVMFKKIKSF EVVFNDPEKV YGSGEKVAGR VIVEVCEVTR VKAVRILACG VAKVLWMQGS QQCKQTLDYL RYEDTLLLEE QPTAGENEMV IMRPGNKYEY KFGFELPQGP LGTSFKGKYG CVDYWVKAFL DRPSQPTQEA KKNFEVMDLV DVNTPDLMAP VSAKKEKKVS CMFIPDGRVS VSARIDRKGF CEGDDISIHA DFENTCSRIV VPKAAIVARH TYLANGQTKV FTQKLSSVRG NHIISGTCAS WRGKSLRVQK IRPSILGCNI LKVEYSLLIY VSVPGSKKVI LDLPLVIGSR SGLSSRTSSM ASRTSSEMSW IDLNIPDTPE APPCYMDIIP EDHRLESPTT PLLDDVDDSQ DSPIFMYAPE FQFMPPPTYT EVDPCVLNNN NNNNNVQ
Videos
Documentos