missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Thioredoxin-interacting Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thioredoxin-interacting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

103.00€ - 1857.00€

Especificaciones

Nombre Thioredoxin-interacting Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16028821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-100UG
100 μg 414.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16038821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-10UG
10 μg 103.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16048821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-1MG
1 mg 1857.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16058821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-200UG
200 μg 657.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16068821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-500UG
500 μg 1141.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16078821 Ver documentos enQuireBio™
QP9833-YE-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Thioredoxin-interacting Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_001009935.1
Recombinant Protein
Yeast
MVMFKKIKSF EVVFNDPEKV YGSGEKVAGR VIVEVCEVTR VKAVRILACG VAKVLWMQGS QQCKQTLDYL RYEDTLLLEE QPTAGENEMV IMRPGNKYEY KFGFELPQGP LGTSFKGKYG CVDYWVKAFL DRPSQPTQEA KKNFEVMDLV DVNTPDLMAP VSAKKEKKVS CMFIPDGRVS VSARIDRKGF CEGDDISIHA DFENTCSRIV VPKAAIVARH TYLANGQTKV FTQKLSSVRG NHIISGTCAS WRGKSLRVQK IRPSILGCNI LKVEYSLLIY VSVPGSKKVI LDLPLVIGSR SGLSSRTSSM ASRTSSEMSW IDLNIPDTPE APPCYMDIIP EDHRLESPTT PLLDDVDDSQ DSPIFMYAPE FQFMPPPTYT EVDPCVLNNN NNNNNVQ
56338
Txnip