Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TGFB3 Protein
A cDNA sequence encoding the TGFB3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1515.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 21809 |
---|---|
Nombre | TGFB3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Tgfb3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975438
|
enQuireBio™
QP10876-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15965438
|
enQuireBio™
QP10876-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15955438
|
enQuireBio™
QP10876-100UG |
100 μg |
1515.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
21809 | |
Research Use Only | |
Tgfb3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ALDTNYCFRN LEENCCVRPL YIDFRQDLGW KWVHEPKGYY ANFCSGPCPY LRSADTTHST VLGLYNTLNP EASASPCCVP QDLEPLTILY YVGRTPKVEQ LSNMVVKSCK CS | |
Greater than 96.0% as determined by SDS-PAGE. |
TGFB3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The activity is determined by the ability to induce chondrogenic differentiation. | |
Mouse | |
Untagged | |
The Mouse TGFB3 protein solution contains 20% Ethanol and 0.12% Acetic acid. |