missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse TGFB1 Protein

A cDNA sequence encoding the TGFB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13732-2ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15924529

  • 137.00€ / 2 microgramos
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TGFB1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSALDTNYC FSSTEKNCCV RQLYIDFRKD LGWKWIHEPK GYHANFCLGP CPYIWSLDTQ YSKVLALYNQ HNPGASASPC CVPQALEPLP IVYYVGRKPK VEQLSNMIVR SCKCS
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
TGFB1 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales