Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TECTB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TECTB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9985-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_033374.2
TECTB Protein
Research Use Only
Tectb
Recombinant Protein
E. coli
KSCTPNKADV ILVFCYPKTI ITKIPECPYG WEVHQLALGG LCYNGVHEGG YYQFVIPDLS PKNKSYCGTQ SEYKPPIYHF YSHIVSNDST VIVKNQPVNY SFSCTYHSTY LVNQAAFDQR VATVHVKNGS MGTFESQLSL NFYTNAKFST KKEAPFVLET SEIGSDLFAG VEAKGLSVRF KVVLNSCWAT PSADFMYPLQ WQLINKGCPT DETVLVHENG KDHRATFQFN AFRFQNIPKL SKVWLHCETF ICDSEKLSCP VNCDKRKRML RDQTGGVLVV ELSLRSRA
Greater than 83.7% as determined by SDS-PAGE.
21684
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol