missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Stromal cell-derived factor 2-like protein 1

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Stromal cell-derived factor 2-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

245.00€ - 2645.00€

Especificaciones

Nombre Stromal cell-derived factor 2-like protein 1
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Yeast
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16008991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-100UG
100 μg 600.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
16018991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-10UG
10 μg 245.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
16028991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
16038991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-200UG
200 μg 985.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
16048991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-500UG
500 μg 1705.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
16058991 Ver documentos enQuireBio™
QP9916-YE-50UG
50 μg 342.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
19-02-2020
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Especificaciones

Stromal cell-derived factor 2-like protein 1
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_071719.1
Recombinant Protein
Yeast
SKASAGLVTC GSVLKLLNTH HKVRLHSHDI KYGSGSGQQS VTGVEESDDA NSYWRIRGGS EGGCPRGLPV RCGQAVRLTH VLTGKNLHTH HFPSPLSNNQ EVSAFGEDGE GDDLDLWTVR CSGQHWEREA SVRFQHVGTS VFLSVTGEQY GNPIRGQHEV HGMPSANAHN TWKAMEGIFI KPGADLSTGH DEL
64136
Sdf2l1