Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Spermine oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Spermine oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001171304.1
ID de gen (Entrez) 228608
Nombre Spermine oxidase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16015230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16035230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16025230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16055230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065230
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6701-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001171304.1
Spermine oxidase Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
228608
Research Use Only
Smox
Recombinant Protein
E. coli
MQSCESSGDS ADDPLSRGLR RRGQPRVVVI GAGLAGLAAA RALLEQGFTD VTVLEASSHI GGRVQSVRLG DTTFELGATW IHGSHGNPIY QLAEANGLLE ETTDGERSVG RISLYSKNGV ACYLTNRGCR IPKDVVEEFS DLYNEVYNMT QEFFRHGKPV NAESQNSVGV FTREKVRNRI RDDPDDTEAT KRLKLAMIQQ YLKVESCESS SHSIDEVSLS AFGEWTEIPG AHHIIPSGFM RVVELLAEGI PPHVIQLGKP VRCIHWDQAS AHPRGPEIEP RGEGDHNHDT GEGGQSGENP QQGRWDEDEP WPVVVECEDC EVIPADHVIV TVSLGVLKRQ YTSFFRPCLP TEKVAAIHRL GIGTTDKIFL EFEEPFWGPE CNSLQFVWED EAESCTLTYP PELWYRKICG FDVLYPPERY GHVLSGWICG EEALVMERCD DEAVAEICTE MLRQFTGNPN IPKPRRILRS AWGSNPYFRG SYSYTQVGSS GADVEKLAKP LPYTESSKTA PMQVLFSGEA THRKYYSTTH GALLSGQREA ARLIEMYRDL FQQGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.