Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Spermine oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Spermine oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6701-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055230
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001171304.1
Spermine oxidase Protein
Research Use Only
Smox
Recombinant Protein
E. coli
MQSCESSGDS ADDPLSRGLR RRGQPRVVVI GAGLAGLAAA RALLEQGFTD VTVLEASSHI GGRVQSVRLG DTTFELGATW IHGSHGNPIY QLAEANGLLE ETTDGERSVG RISLYSKNGV ACYLTNRGCR IPKDVVEEFS DLYNEVYNMT QEFFRHGKPV NAESQNSVGV FTREKVRNRI RDDPDDTEAT KRLKLAMIQQ YLKVESCESS SHSIDEVSLS AFGEWTEIPG AHHIIPSGFM RVVELLAEGI PPHVIQLGKP VRCIHWDQAS AHPRGPEIEP RGEGDHNHDT GEGGQSGENP QQGRWDEDEP WPVVVECEDC EVIPADHVIV TVSLGVLKRQ YTSFFRPCLP TEKVAAIHRL GIGTTDKIFL EFEEPFWGPE CNSLQFVWED EAESCTLTYP PELWYRKICG FDVLYPPERY GHVLSGWICG EEALVMERCD DEAVAEICTE MLRQFTGNPN IPKPRRILRS AWGSNPYFRG SYSYTQVGSS GADVEKLAKP LPYTESSKTA PMQVLFSGEA THRKYYSTTH GALLSGQREA ARLIEMYRDL FQQGP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
228608
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol