Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SOD2 Protein
A cDNA sequence encoding the SOD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre SOD2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13558-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15923969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13558-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
15913969
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13558-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
SOD2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
SOD2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKHSLPDL PYDYGALEPH INAQIMQLHH SKHHAAYVNN LNATEEKYHE ALAKGDVTTQ VALQPALKFN GGGHINHTIF WTNLSPKGGG EPKGELLEAI KRDFGSFEKF KEKLTAVSVG VQGSGWGWLG FNKEQGRLQI AACSNQDPLQ GTTGLIPLLG IDVWEHAYYL QYKNVRPDYL KAIWNVINWE NVTERYTACK K
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.