Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Small proline-rich protein 2A Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Small proline-rich protein 2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6723-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16045390
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001158259.1
Small proline-rich protein 2A Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100042514
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Sprr2a
Recombinant Protein
E. coli
MSYYQQQCNQ PCRPPPVCPP PKCPEPCPPQ VWPGPCRPVM CFEPCLPSVW PGPCRPVVCY EQCPPQPWQS TCPPVQFPPC QQK