Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-3 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7359-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058430
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_035445.1
Serum amyloid A-3 Protein
Research Use Only
Saa3
Recombinant Protein
Yeast
RWVQFMKEAG QGSRDMWRAY SDMKKANWKN SDKYFHARGN YDAARRGPGG AWAAKVISDA REAVQKFTGH GAEDSRADQF ANEWGRSGKD PNHFRPAGLP KRY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
20210
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol