Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-3 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_035445.1
ID de gen (Entrez) 20210
Nombre Serum amyloid A-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16088430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-500UG
500 μg
2195.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16058430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16068430
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7359-YE-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_035445.1
Serum amyloid A-3 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
20210
Research Use Only
Saa3
Recombinant Protein
Yeast
RWVQFMKEAG QGSRDMWRAY SDMKKANWKN SDKYFHARGN YDAARRGPGG AWAAKVISDA REAVQKFTGH GAEDSRADQF ANEWGRSGKD PNHFRPAGLP KRY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.