Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serpina3n Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serpina3n, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7862-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Serpina3n Protein
Research Use Only
Serpina3n
Recombinant Protein
Yeast
FPDGTLGMDA AVQEDHDNGT QLDSLTLASI NTDFAFSLYK ELVLKNPDKN IVFSPLSISA ALAVMSLGAK GNTLEEILEG LKFNLTETSE ADIHQGFGHL LQRLNQPKDQ VQISTGSALF IEKRQQILTE FQEKAKTLYQ AEAFTADFQQ PRQAKKLIND YVRKQTQGMI KELVSDLDKR TLMVLVNYIY FKAKWKVPFD PLDTFKSEFY AGKRRPVIVP MMSMEDLTTP YFRDEELSCT VVELKYTGNA SALFILPDQG RMQQVEASLQ PETLRKWKNS LKPRMIDELH LPKFSISTDY SLEDVLSKLG IREVFSTQAD LSAITGTKDL RVSQVVHKAV LDVAETGTEA AAATGVKFVP MSAKLYPLTV YFNRPFLIMI FDTETEIAPF IAKIANPK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol