Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease 29 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
472.00€ - 1349.00€
Especificaciones
Nombre Serine protease 29 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped Mammal
reactividad cruzada Mouse
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902898 Ver documentos enQuireBio™
QP10142-MA-100UG
100 μg 1349.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15912898 Ver documentos enQuireBio™
QP10142-MA-20UG
20 μg 472.00€
20 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
15922898 Ver documentos enQuireBio™
QP10142-MA-50UG
50 μg 933.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
22-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Serine protease 29 Protein
His
Mouse
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_444490.2
Recombinant Protein
Mammal
GTPAPGPEDV LMGIVGGHSA PQGKWPWQVS LRIYRYYWAF WVHNCGGSII HPQWVLTAAH CIRERDADPS VFRIRVGEAY LYGGKELLSV SRVIIHPDFV HAGLGSDVAL LQLAVSVQSF PNVKPVKLPS ESLEVTKKDV CWVTGWGAVS THRSLPPPYR LQQVQVKIID NSLCEEMYHN ATRHRNRGQK LILKDMLCAG NQGQDSCYGD SGGPLVCNVT GSWTLVGVVS WGYGCALRDF PGVYARVQSF LPWITQQMQR FS
114662
Prss29