Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Secretoglobin family 3A member 2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Secretoglobin family 3A member 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001276572.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 117158 |
Nombre | Secretoglobin family 3A member 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16051651
|
enQuireBio™
QP7929-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16091651
|
enQuireBio™
QP7929-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16061651
|
enQuireBio™
QP7929-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081651
|
enQuireBio™
QP7929-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16001661
|
enQuireBio™
QP7929-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071651
|
enQuireBio™
QP7929-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001276572.1 | |
Secretoglobin family 3A member 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
117158 | |
Research Use Only | |
Scgb3a2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LLINRLPVVD KLPVPLDDII PSFDPLKMLL KTLGISVEHL VTGLKKCVDE LGPEASEAVK KLLVIIICSY FPGRSLCYVN NLPSFVSVLF LPMICAYPRD SKKQTFAFIE RVFEQSKL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |