Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SAMHD1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) SAMHD1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9152-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16057721
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001132992.1
SAMHD1 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
56045
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SAMHD1
Recombinant Protein
Yeast
IDDMEAFTKL TDNIFLEVLH STDPQLSEAQ SILRNIECRN LYKYLGETQP KREKIRKEEY ERLPQEVAKA KPEKAPDVEL KAEDFIVDVI NVDYGMEDKN PIDRVHFYCK SNSKQAVRIN KEQVSQLLPE KFAEQLIRVY CKKKDGKSLD AAGKHFVQWC ALRDFTKPQD GDIIAPLITP LKWNNKTSSC LQEVSKVKTC LKF